Få mere at vide
Buerkle™ Håndtagspumpe med galvaniseret stempelstang
Artikelnummer. 15571751 Shop alle Bürkle produkter
Flowhastighed:
350 ml/slag
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15571751
Brand: Buerkle™ 56130040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylen med stempelstang af galvaniseret stål og FKM-tætninger. De nødvendige mængder kan tages fra tønder uden større indsats med denne manuelle håndtagspumpe. Ideel til lejlighedsvis brug.
  • De nødvendige mængder kan tages fra tønder uden større indsats med denne manuelle håndtagspumpe.
  • Anvendelser af håndtagspumpen: vand, smøremidler, lette olier, vandbaserede kemikalier og lette syrer og kaustiske opløsninger.
  • Med integreret cylinderskruetilslutning til 1¼ i. 2 tommer fin tråd
  • Pumpekapacitet 350 ml pr. slag
  • Nedsænkningsdybde trinløst variabel fra 65 90 –cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Flowhastighed 350 ml/slag
Materiale Polypropylen, galvaniseret stål