Få mere at vide
Biodesign™ Nivelleringsplatform G205
Dimensioner (L x B x H):
28 x 28 x 1 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
10 mm tyk akryl top med tre individuelt justerbare forkromet metalfødder og en stor letlæselig bulls-eye-højde på toppen. Sikrer en plan overflade, når der hældes og køres polyakrylamid og agarosegeler.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Giver en jævn overflade til påfyldning af elektroforesegeler |
| Type | Nivelleringsplatform |
| Inkluderer | Tre individuelt justerbare forkromede metalfødder og et stort letlæseligt bulls-eye niveau |
| Materiale | Akrlyic |
| Tykkelse (engelsk) | 0,4 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 1 cm |
| Dimensioner (L x B x H) | 28 x 28 x 1 cm |
| Længde (engelsk) | 11'' |
| Længde (metrisk) | 28 cm |
| Bredde (engelsk) | 11 tommer |
| Vis mere |