Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART Specifikationscertificerede hætteglas- og hættesæt, niveau 1 hverdagsanalyse
Artikelnummer. p-10237938 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk) i alt:
1,25 ml
Materiale:
Glas
Lukketype:
Prop
Artikelnummer. 17855184
Brand: Thermo Scientific™ 6EKSHV81
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug niveau 1 SureSTART™ Specifikation Certificeret Vial and Cap Kits til kromatografi godkendte, omkostningsoptimerede produkter, der er velegnede til hverdagsanalyser og er kompatible med alle instrumenttyper.
Opfyld dine certificerings- og dokumentationsbehov med vores niveau 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikationscertificerede hætteglas- og hættesæt. Vælg niveau 1-produkter for en overkommelig mulighed for daglig kromatografianalyse ved hjælp af kernedetektorteknologi. Vælg mellem en række sæt, der indeholder hætteglas med korte gevindskruer i klare propylen- og polypropylenhætter med silikone/PTFE-septa med forskellige hårdhedsværdier designet til at reducere problemer med autosamplernåle.
Specifikation Certificerede sæt
Til daglig analyse
Alle SureSTART produkter er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klarhed
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale Glas
Inkluderer 200 hætteglas og propper
Størrelse (metrisk) åbning 8 mm
Hårdhed 75 Kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 1
Volumen (metrisk) i alt 1,25 ml
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Prop
Højde (metrisk) 40 mm
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Type Specifikation Certificeret Vial and Cap Kit
Lukkestørrelse 8 mm
Markeringssted Nej
Hætteglas type 1,25 ml Shell Vial, niveau 1