missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Levcromakalim
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18063912
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18063912 50 mg
18005402 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18063912 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1378/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kir6 (KATP) channel opener; active enantiomer of cromakalim (Cat. No. 1377)

Levcromakalim is an active enantiomer of the prototypical Kir6 (KATP) channel opener Cromakalim. Hypotensive and airways relaxant. IC50 = 490 nM in guinea pig trachea.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 94535-50-9
Molekylær formel C16H18N2O3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Levcromakalim
Mængde 50 mg
Formel vægt 286.33
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 286.331
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.