Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Levcromakalim
Beskrivelse
Levcromakalim is an active enantiomer of the prototypical Kir6 (KATP) channel opener Cromakalim. Hypotensive and airways relaxant. IC50 = 490 nM in guinea pig trachea.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levcromakalim |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 286.33 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.331 |