Få mere at vide
Levcromakalim, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462147
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16462147 50 mg 50mg
16436008 10 mg -
16408627 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16462147 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14255
MedChemExpress Levcromakalim ((-)-Cromakalim) is an ATP-sensitive K+ channel (KATP) activator.
Levcromakalim ((-)-Cromakalim) is an ATP-sensitive K+ channel (KATP) activator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levcromakalim
CAS 94535-50-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H18N2O3
Mængde 50 mg
Synonym (-)-Cromakalim BRL 38227
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (174.62 mM)
SMIL CC(O1)(C)[C@@H](O)[C@H](N2CCCC2=O)C3=C1C=CC(C#N)=C3
Molekylvægt (g/mol) 286.33
Formel vægt 286.33
Procent renhed 99.84%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation