missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Levamlodipine Besylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levamlodipine Besilate |
| CAS | 150566-71-5 |
| Molekylær formel | C20 H25 Cl N2 O5 . C6 H6 O3 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Levamlodipine Besylate, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, (4S)-, benzenesulfonate (1:1), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3- |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)/t17-;/m0./s1 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C([C@@H]1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C.OS(=O)(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | benzenesulfonic acid;3-O-ethyl 5-O-methyl (4S)-2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 567.051 |
| Formel vægt | 566.149 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?