Få mere at vide
Levamisolhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30474742
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30474742 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30474742 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL331100100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levamisole Hydrochloride
CAS 16595-80-5
Molekylær formel C11 H12 N2 S . Cl H
Mængde 100 mg
Synonym Levamisole Hydrochloride, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, hydrochloride (1:1), (6S)-, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (-)- (8CI), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (6S)- (9CI), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (S)-, (-)-Levamisole hydrochloride, Ascaridil, Century-Ace, Citarin L, Decaris, Dekaris, Ergamisol, Ergamisole, KW 2LE-T, L-Narpenol, Levacide, Levadin, Levasole, Levomysol hydrochloride, Meglum, NSC 177023, Nemicide, Nilverm forte, R 12654, Ripercol L, Solaskil, Spartakon L, Tramisol, Tramisole, l-Tetramisole hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
SMIL Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
IUPAC navn (6S)-6-phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 240.75
Formel vægt 240.0488