Få mere at vide
Levamisolhydrochlorid, 99,62 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493412 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11493412 5 g
11403422 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11493412 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215522805
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 16595-80-5
Molekylær formel C11H13ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 240.749
InChI nøgle LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Synonym levamisole hydrochloride, levamisole hcl, ergamisol, tramisol, tramisole, decaris, --tetramisole hydrochloride, niratic hydrochloride, ascaridil, dekaris
PubChem CID 27944
ChEBI CHEBI:6433
IUPAC navn (6S)-6-phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazol;hydrochlorid
SMIL C1CSC2=NC(CN21)C3=CC=CC=C3.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levamisole hydrochloride
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 240.8
Procent renhed 0.9962
Fysisk form Krystallinsk pulver