Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Levamisolhydrochlorid, 99+%
Artikelnummer. 10666202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10666202 10 g Glasflaske 10g
10495355 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10666202 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 187870100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 DKK
    859.65 DKK / 10g
    Spare 150.35 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16595-80-5 | C11H12N2S·ClH | 240,76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16595-80-5
Molekylær formel C11H12N2S·ClH
Molekylvægt (g/mol) 240.76
MDL nummer MFCD00012675
InChI nøgle LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Synonym levamisole hydrochloride, levamisole hcl, ergamisol, tramisol, tramisole, decaris, --tetramisole hydrochloride, niratic hydrochloride, ascaridil, dekaris
PubChem CID 27944
ChEBI CHEBI:6433
IUPAC navn (6S)-6-phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazol;hydrochlorid
SMIL C1CSC2=NC(CN21)C3=CC=CC=C3.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levamisole hydrochloride
Smeltepunkt 226 °C til 231 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,5% maks. (1 g, 105 °C, 4 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Merck Index 15, 5511
Specifik rotationstilstand −127,50 (20,00 °C c=5, H2O)
Specifik rotation -127.5
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 210 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methanol og propylenglycol, sparsomt opløselige i ethanol, let opløselige i kloroform, hexan og acetone
Formel vægt 240.76
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Levamisole hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P330-Skyl munden.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Levamisole hydrochloride