Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Levamisolhydrochlorid, 99+%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levamisole hydrochloride |
| Smeltepunkt | 226°C to 231°C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 0.5% max. (1 g, 105°C, 4 hrs) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 50 g |
| Merck Index | 15, 5511 |
| Specifik rotationstilstand | − 127.50 (20.00°C c=5,H2O) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Levamisole hydrochloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- MIXTURE LIST-Indeholder: Levamisole hydrochloride