Få mere at vide
Levamisole EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivelse
Levamisole EP Impurity D
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Phenyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazole |
| CAS | 4335-28-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Phenyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H10 N2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Levamisole Hydrochloride Imp. D (EP), Levamisole Imp. D (EP), 6-Phenyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazole, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3-dihydro-6-phenyl-, 2,3-Dihydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole, Levamisole Hydrochloride Impurity D, Levamisole Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2S/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10/h1-5,8H,6-7H2 |
| SMIL | C1Cn2cc(nc2S1)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 6-phenyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole |
| Vis mere |