Få mere at vide
Levamisole-d5 Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30476695
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30476695 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30476695 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL3311021MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levamisole-d5 Hydrochloride
CAS 1246819-64-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C11 D5 H7 N2 S . H Cl
Mængde 1 mg
Synonym Levamisole D5 (phenyl D5) Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1/i1D,2D,3D,4D,5D;
SMIL Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c([C@H]2CN3CCSC3=N2)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn (6S)-6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 245.78
Formel vægt 245.0802
Procent renhed >95