missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Leurosine Sulfate, TRC

Artikelnummer. 30476777
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476777 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476777 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL3308001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Leurosine Sulfate
CAS 54081-68-4
Molekylær formel 2 C46 H56 N4 O9 . H2 O4 S
Mængde 1 mg
Synonym Vincaleukoblastine, 4'-deoxy-3',4'-epoxy-, (3'α,4'α)-, sulfate (2:1) (ACI), 1H-Indolizino[8,1-cd]carbazole, vincaleukoblastine deriv. (ZCI), 2H-3,13-Methanooxireno[9,10]azacycloundecino[5,4-b]indole, vincaleukoblastine deriv. (ZCI), Vincaleukoblastine, 4'-deoxy-3',4'-epoxy-, (3'α,4'α)-, sulfate (2:1) (salt) (9CI), Leurosine sulfate, Lilly 32645, Vinleurosine sulfate, (3'α,4'α)-4'-Deoxy-3',4'-epoxyvincaleukoblastine hemisulfate, Leurosine hemisulfate, Vinleurosine hemisulfate
InChI formel InChI=1S/2C46H56N4O9.H2O4S/c2*1-8-42-16-12-18-50-20-17-44(37(42)50)30-21-31(34(55-5)22-33(30)48(4)38(44)46(54,41(53)57-7)39(42)58-26(3)51)45(40(52)56-6)23-27-24-49(25-43(9-2)36(27)59-43)19-15-29-28-13-10-11-14-32(28)47-35(29)45;1-5(2,3)4/h2*10-14,16,21-22,27,36-39,47,54H,8-9,15,17-20,23-25H2,1-7H3;(H2,1,2,3,4)/t2*27-,36-,37-,38+,39+,42+,43+,44+,45-,46-;/m00./s1
SMIL CC[C@@]12CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@](C[C@@H](C3)[C@@H]1O2)(C(=O)OC)c6cc7c(cc6OC)N(C)[C@H]8[C@](O)([C@H](OC(=O)C)[C@]9(CC)C=CCN%10CC[C@]78[C@H]9%10)C(=O)OC.CC[C@@]%11%12CN%13CCc%14c([nH]c%15ccccc%14%15)[C@@](C[C@@H](C%13)[C@@H]%11O%12)(C(=O)OC)c%16cc%17c(cc%16OC)N(C)[C@H]%18[C@](O)([C@H](OC(=O)C)[C@]%19(CC)C=CCN%20CC[C@]%17%18[C@H]%19%20)C(=O)OC.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn methyl (13S,15S,16R,18S)-13-[(1R,9R,10S,11R,12R,19R)-11-acetyloxy-12-ethyl-10-hydroxy-5-methoxy-10-methoxycarbonyl-8-methyl-8,16-diazapentacyclo[10.6.1.01,9.02,7.016,19]nonadeca-2,4,6,13-tetraen-4-yl]-18-ethyl-17-oxa-1,11-diazapentacyclo[13.4.1.04,12.05,10.016,18]icosa-4(12),5(10),6,8-tetraene-13-carboxylate;sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol) 1716
Formel vægt 1714.7768
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.