Få mere at vide
Leupeptin Hydrochloride, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11462491 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462491 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11462491 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219562405
Kemiske identifikatorer
CAS 24125-16-4
Molekylær formel C20H39ClN6O4
Molekylvægt (g/mol) 463.02
InChI nøgle OQQYPQNFLLAILR-UHFFFAOYSA-N
Synonym leupeptin hydrochloride, n-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl-2-2-acetamido-4-methylpentanamido-4-methylpentanamide hydrochloride, acetyl-leu-leu-arg-al nieani, leupeptin hydrochloride, microbial hplc, n-acetylleucyl-n-5-diaminomethylidene amino-1-oxopentan-2-yl leucinamide-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 16219551
IUPAC navn 2-acetamido-N-[1-[[5-(diaminomethylidenamino)-1-oxopentan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]-4-methylpentanamid;hydrochlorid
SMIL CC(C)CC(C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C=O)NC(=O)C.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Leupeptin Hydrochloride
Mængde 5 mg
Formel vægt 463