Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Leupeptin hemisulfat
Artikelnummer. p-7042046
Mængde:
25 mg
100 mg
Artikelnummer. 15483809
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61188.MB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reversibel proteasehæmmer som hæmmer cathepsin B, calpain og trypsin
Reversibel proteasehæmmer, som hæmmer cathepsin B, calpain og trypsin Farmaceutisk sammensætning indeholdende leupeptin hemisulfat anvendes som et anti-malariamiddel. Det anvendes til behandling af støj-induceret høretab. Det beskytter også hjertet mod myokardie bedøvelse. Yderligere bruges det til at hæmme serin, cysteinproteaser, plasmin, trypsin, papain, kallikrein og cathepsin B.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reversibel proteasehæmmer, som hæmmer cathepsin B, calpain og trypsin Farmaceutisk sammensætning indeholdende leupeptin hemisulfat anvendes som et anti-malariamiddel. Det anvendes til behandling af støj-induceret høretab. Det beskytter også hjertet mod myokardiebedøvelse. Yderligere bruges det til at hæmme serin, cysteinproteaser, plasmin, trypsin, papain, kallikrein og cathepsin B.
Opløselighed Opløseligt i vand, ethanol, dimethylformamid og
eddikesyre.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103476-89-7
Molekylær formel C20H39N6O4+
Tekniske data
Farve Hvid
Produkttype Leupeptin
Formel vægt 475.59
Opløselighed Opløselig i vand ved 50mg/ml
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Form Pulver
Mængde 25 mg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Leupeptin hemisulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Leupeptin hemisulfate