Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Leupeptin hemisulfat
Artikelnummer. 15493809
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15493809 100 mg
15483809 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493809 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61188.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3821.25 DKK
    3263.65 DKK / 100mg
    Spare 557.60 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Reversibel proteasehæmmer, som hæmmer cathepsin B, calpain og trypsin | CAS: 103476-89-7 | C20H39N6O4+
Reversibel proteasehæmmer, som hæmmer cathepsin B, calpain og trypsin Farmaceutisk sammensætning indeholdende leupeptin hemisulfat anvendes som et anti-malariamiddel. Det anvendes til behandling af støj-induceret høretab. Det beskytter også hjertet mod myokardie bedøvelse. Yderligere bruges det til at hæmme serin, cysteinproteaser, plasmin, trypsin, papain, kallikrein og cathepsin B.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reversibel proteasehæmmer, som hæmmer cathepsin B, calpain og trypsin Farmaceutisk sammensætning indeholdende leupeptin hemisulfat anvendes som et anti-malariamiddel. Det anvendes til behandling af støj-induceret høretab. Det beskytter også hjertet mod myokardiebedøvelse. Yderligere bruges det til at hæmme serin, cysteinproteaser, plasmin, trypsin, papain, kallikrein og cathepsin B.
Opløselighed Opløseligt i vand, ethanol, dimethylformamid og
eddikesyre.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103476-89-7
Molekylær formel C20H39N6O4+
Tekniske data
Farve Hvid
Produkttype Leupeptin
Formel vægt 475.59
Opløselighed Opløselig i vand ved 50mg/ml
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Form Pulver
Mængde 100 mg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Leupeptin hemisulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Leupeptin hemisulfate