Få mere at vide
Melford Leupeptin hemisulfat
Artikelnummer. 30018381
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018381 25 mg
30018379 5 mg
30018380 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018381 Leverandør Melford Leverandørnr. L220350.025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Reversibel inhibitor af cystein- og serinproteaser, der ligner trypsin, Hæmmer cathepsin B, kallikrein, papain, plasmin, thrombin og trypsin.
Reversibel inhibitor af cystein- og serinproteaser, der ligner trypsin, Hæmmer cathepsin B, kallikrein, papain, plasmin, thrombin og trypsin. Arbejdskoncentration: 1-10uM
Tekniske data
CAS 103476-89-7
Molekylær formel C20H38N6O4 1/2H2SO4