Få mere at vide
Melford Leupeptin hemisulfat
Beskrivelse
Reversibel inhibitor af cystein- og serinproteaser, der ligner trypsin, Hæmmer cathepsin B, kallikrein, papain, plasmin, thrombin og trypsin.
Reversibel inhibitor af cystein- og serinproteaser, der ligner trypsin, Hæmmer cathepsin B, kallikrein, papain, plasmin, thrombin og trypsin. Arbejdskoncentration: 1-10uM
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 103476-89-7 |
| Molekylær formel | C20H38N6O4 1/2H2SO4 |
| Mængde | 5 mg |