Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Leupeptin, 90%, syntetisk
Artikelnummer. 10736392 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10736392 5 mg 5mg
10165453 25 mg 25mg
10697934 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10736392 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 328350050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.76 DKK
    745.65 DKK / 5mg
    Spare 105.11 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 103476-89-7 | 0·5 H2O4S
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103476-89-7
Molekylær formel 0 ·5 H 2 O 4 S
Specifications
Farve Hvid
Produkttype Leupeptin
Formel vægt 475.6
Opløselighed Opløselighed i vand: opløselig i vand
Form Pulver
Mængde 5 mg
compliance-icons
Product Identifier
  • Leupeptin
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.