Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Leupeptin, 90%, syntetisk
Artikelnummer. 10697934 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
5mg
Artikelnummer. 10697934
Brand: Thermo Scientific Chemicals 328351000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 103476-89-7 | 0·5 H2O4S
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103476-89-7
Molekylær formel 0 ·5 H 2 O 4 S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Leupeptin
Farve Hvid
Produkttype Leupeptin
Formel vægt 475.6
Opløselighed Opløselighed i vand: opløselig i vand
Form Pulver
Mængde 100 mg
Procent renhed 90%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Leupeptin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.