Få mere at vide
Invitrogen™ Multispecies Leukotriene B4 Konkurrencedygtig ELISA Kit
Beskrivelse
Multispecies Leukotriene B4 (LTB4) ELISA kvantificerer LTB4 i humant spyt, urin, svineplasma og vævskulturmedium.
Metodens princip
Denne LTB4 konkurrencedygtig ELISA kit er et immunoassay til kvantitativ bestemmelse af leukotrien B4 (LTB4) i biologiske væsker. Assayet er baseret på konkurrencen mellem LTB4 i standarden eller prøven og alkalisk phosphatase-konjugeret LTB4 (LTB4-AP) for en begrænset mængde LTB4 monoklonalt antistof bundet til en anti-kanin IgG præcoated 96-brønds plade. Efterhånden som koncentrationen af LTB4 i prøven stiger, falder mængden af LTB4-AP fanget af belægningsantistoffet. Der er således et omvendt forhold mellem optisk densitet (OD) og mængden af analyt i prøven.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 11,7 til 120.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | <5.63 pg/mL |
| Oversigt | LTB4 Konkurrencedygtig ELISA Kit |
| Konjugeret | AP |
| Immunoassay-kitformat | Kolorimetrisk ELISA (p-NPP substrat) med plader |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Spyt, Supernatant, Urin |
| Specificitet | Ingen signifikant krydsreaktion med PGE2, PGF2a, 20-OH-LTB4, 20-COOH-LTB4, LTC4, LTD4, LTE4, 5(S)-HETE, 12(S)-HETE, 15(S)-HETE; mindre end 1 % krydsreaktion med 12-epi-LTB4; ca. 5 % krydsreaktion med 6-trans-LTB4 og 6-trans-12-epi-LTB4 |
| Tilstrækkelig til | 96 mikropladebrønde |
| Målarter | ADN, Svin |
| Vis mere |