Få mere at vide
Leucylisoleucine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C12H24N2O3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.33, 244.34 |
| InChI nøgle | AZLASBBHHSLQDB-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCC(C)C(NC(=O)C(N)CC(C)C)C(O)=O |
| IUPAC navn | 2-(2-amino-4-methylpentanamido)-3-methylpentanoic acid |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |