Få mere at vide
MedChemExpress Leucyl-phenylalanine
Artikelnummer. 16401047
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16401047 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16401047 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY113278
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress Leucyl-phenylalanine belongs to the class of organic compounds known as dipeptides.
Tekniske data
Renhed 97.0%
CAS 3063-05-6
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 278.35 g/mol
Produkttype Natural Products
Mængde 50 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 4 mg/mL (14.37 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 1.11 mg/mL (3.99 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : <1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)