missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Leucopterin, TRC

Artikelnummer. 30469473
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469473 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469473 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL33045325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Leucopterin
CAS 492-11-5
Molekylær formel C6 H5 N5 O3
Mængde 25 mg
Synonym 2-Amino-5,8-dihydro-4,6,7(1H)-pteridinetrione, 2-Amino-5,8-dihydro-4,6,7(3H)-pteridinetrione, 2-Amino-3,4,5,6,7,8-hexahydropteridine-4,6,7-trione, 2-Amino-4,6,7-trihydroxypteridine, 2-Amino-4,6,7-trihydroxypyrimido[4,5-b]pyrazine, 2-Amino-5,8-dihydro-1H-pteridine-4,6,7-trione, 2-Amino-6,7-dihydroxy-3,4-dihydropteridin-4-one, 2-Aminopteridine-4,6,7-triol, Leukopterin, NSC 93740
InChI formel InChI=1S/C6H5N5O3/c7-6-10-2-1(3(12)11-6)8-4(13)5(14)9-2/h(H,8,13)(H4,7,9,10,11,12,14)
SMIL NC1=NC2=C(NC(=O)C(=O)N2)C(=O)N1
IUPAC navn 2-amino-5,8-dihydro-3H-pteridine-4,6,7-trione
Molekylvægt (g/mol) 195.136
Formel vægt 195.039
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.