Få mere at vide
Leucomycin (technical), Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Leucomycin |
| CAS | 1392-21-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Leucomycin |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Ayermicina, C 637, Kitasamycin, Sineptina, Stereomycine, Syneptine; |
| Mængde | 100 mg |