Få mere at vide
Leucomycin Tartrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Leucomycin Tartrate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H63NO13.C4H6O6/c1-20-17-24(15-16-38)32(33(45-9)26(44-8)18-27(40)46-21(2)13-11-10-12-14-25(20)39)50-35-30(41)29(37(6)7)31(22(3)48-35)49-28-19-36(5,43)34(42)23(4)47-28;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h10-12,14,20-26,28-35,38-39,41-43H,13,15-19H2,1-9H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/b11-10+,14-12+;/t20?,21?,22?,23?,24?,25?,26?,28?,29-,30?,31?,32?,33?,34?,35+,36?;1-,2-/m11/s1 |
| Formel vægt | 867.45 |