Få mere at vide
Leucomycin A5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Leucomycin A5 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H65NO14/c1-10-14-29(44)52-37-25(5)50-31(21-39(37,6)47)53-34-24(4)51-38(33(46)32(34)40(7)8)54-35-26(17-18-41)19-22(2)27(42)16-13-11-12-15-23(3)49-30(45)20-28(43)36(35)48-9/h11-13,16,18,22-28,31-38,42-43,46-47H,10,14-15,17,19-21H2,1-9H3/b12-11+,16-13+/t22-,23-,24-,25+,26+,27+,28-,31+,32-,33-,34-,35+,36+,37+,38+,39-/m1/s1 |
| Formel vægt | 771.4405 |