Få mere at vide
Leucomycin A3, TRC
Artikelnummer. 17979654
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17979654 5 mg
17957624 50 mg
17909364 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17979654 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL3303105MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16846-24-5
Molekylær formel C42 H69 N O15
Molekylvægt (g/mol) 828
Synonym Josamycin, (4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-4-(acetyloxy)-6-[[3,6-dideoxy-4-O-[2,6-dideoxy-3-C-methyl-4-O-(3-methylbutanoyl)-a-l-ribo-hexopyranosyl]-3-(dimethylamino)-ß-d-glucopyranosyl]oxy]-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-7-(2-oxoethyl)oxacyclohexadeca-11,13-dien-2-one, Leucomycin V, 3-acetate 4B-(3-methylbutanoate), Leucomycin A3 (8CI), Oxacyclohexadecane, leucomycin V deriv., Antibiotic YL 704A3, EN 141, Iosalide, Jomybel, Josacine, Josamina, Kitasamycin A3, Turimycin A5, Vilprafen, Wilprafen
IUPAC navn [(2S,3S,4R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-4-acetyloxy-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl]oxy]-4-(dimethylamino)-5-hydroxy-2-methyloxan-3-yl]oxy-4-hydroxy-2,4-dimethyloxan-3-yl] 3-methylbutanoat
SMIL CO[C@H]1[C@@H](CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](OC(=O)CC(C)C)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Josamycin
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C42H69NO15/c1-23(2)19-32(47)56-40-27(6)53-34(22-42(40,8)50)57-37-26(5)54-41(36(49)35(37)43(9)10)58-38-29(17-18-44)20-24(3)30(46)16-14-12-13-15-25(4)52-33(48)21-31(39(38)51-11)55-28(7)45/h12-14,16,18,23-27,29-31,34-41,46,49-50H,15,17,19-22H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24-,25-,26-,27+,29+,30+,31-,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41+,42-/m1/s1
Formel vægt 827.4667