Få mere at vide
Leucomalachite Green-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Leucomalachite green D6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3/i5D,6D,7D,8D,9D,23D |
| Formel vægt | 336.2473 |
| Procent renhed | >95% |