Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Leucomalachite Grøn
Artikelnummer. 10696801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10696801 5 g Glasflaske 5g
10781242 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10696801 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 402110050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 129-73-7 | C23H26N2 | 330.475 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129-73-7
Molekylær formel C23H26N2
Molekylvægt (g/mol) 330.475
MDL nummer MFCD00008315
InChI nøgle WZKXBGJNNCGHIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4, 4';-Benzylidenebis(N, N-dimethylaniline), Malachite green leuco base
PubChem CID 67215
IUPAC navn 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-phenylmethyl]-N,N-dimethylanilin
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Leucomalachite Green
Beilstein 13, 275
Merck Index 15, 5763
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 330.46
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Blå eller brun/grøn til hvid
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Leucomalachite Green
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.