Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Leucomalachite Grøn
Artikelnummer. 11380378
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11380378 2 g 2g
11370378 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380378 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 043758.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 129-73-7 | C23H26N2 | 330.475 g/mol
Leucomalachite Green er et reagens til kvantitativ kolorimetrisk mikrobestemmelse af hæmoglobin og andre hæmforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129-73-7
Molekylær formel C23H26N2
Molekylvægt (g/mol) 330.475
MDL nummer MFCD00008315
InChI nøgle WZKXBGJNNCGHIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-Benzylidenebis(N,N-dimethylaniline); Malachite green leuco base
PubChem CID 67215
IUPAC navn 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-phenylmethyl]-N,N-dimethylanilin
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Leucomalachite Green
Smeltepunkt 100°C to 102°C
Beilstein 2140506
Merck Index 14,5699
Opløselighedsinformation Soluble in water (<0.1mg/ml),chloroform,benzene,ethyl ether,ethanol and toluene.
Formel vægt 330.47
Følsomhed Air Sensitive
Mængde 2 g
Fysisk form Pulver