Få mere at vide
Leucocrystal violet, 99.8%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463392 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11463392 5 g
11473392 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463392 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215519505
Kemiske identifikatorer
CAS 603-48-5
Molekylær formel C25H31N3
Molekylvægt (g/mol) 373.54
MDL nummer MFCD00008314
InChI nøgle OAZWDJGLIYNYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline)
PubChem CID 69048
IUPAC navn 4-{bis[4-(dimethylamino)phenyl]methyl}-N,N-dimethylaniline
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Leucocrystal violet
Navn note For HPLC analysis
Formel vægt 373.5
Procent renhed 99.8%
Farve Gray/Purple
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk pulver