Få mere at vide
Leuco Malachite Green, TRC
Artikelnummer. 30137913
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137913 5 g
30132757 250 mg
17992335 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137913 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL3303005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129-73-7
Molekylær formel C23 H26 N2
Molekylvægt (g/mol) 330.47
Synonym Benzenamine, 4,4'-(phenylmethylene)bis[N,N-dimethyl-, Aniline, 4,4'-benzylidenebis[N,N-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-(Phenylmethylene)bis[N,N-dimethylbenzenamine], 4,4'-Benzylidene bis[N,N-dimethylaniline], 4,4'-Bis(N,N-dimethylaminophenyl)phenylmethane, 4,4'-Bis(dimethylamino)triphenylmethane, Bis(4-dimethylaminophenyl)phenylmethane, Bis(p-dimethylaminophenyl)phenylmethane, Bis[p-(N,N-dimethylamino)phenyl]phenylmethane, C.I. Basic Green 4, leuco base, Leucomalachite green, Malachite green leuco, Malachite green leuco base, NSC 36379, p,p'-Benzylidenebis(N,N-dimethylaniline)
IUPAC navn 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-phenylmethyl]-N,N-dimethylaniline
SMIL CN(C)c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Leucomalachite green
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3
Formel vægt 330.2096
Procent renhed >95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Leuco Malachite Green
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Leucomalachite Green