Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Leuco krystalviolet, 99%, ren
Artikelnummer. p-153726 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10138742
Brand: Thermo Scientific Chemicals 204330050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 603-48-5 | C25H31N3 | 373.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-48-5
Molekylær formel C25H31N3
Molekylvægt (g/mol) 373.54
MDL nummer MFCD00008314
InChI nøgle OAZWDJGLIYNYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline), LCV
PubChem CID 69048
IUPAC navn 4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methyl]-N,N-dimethylanilin
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Leuco Crystal Violet
Smeltepunkt 175.0°C to 180.0°C
Navn note 99%
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH[C6H4N(CH3)2]3
Beilstein 13, 315
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 373.53
Procent renhed 99%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Grå til hvid
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Leuco Crystal Violet
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.