Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals [Leu8] Renin Substrat Tetradecapeptide, Rat
Artikelnummer. 15427379
Skift visning
Substratmængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Substratmængde Pakningsstørrelse
15427379 5 mg 5mg
15437379 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427379 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66131.#0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Til cellulær og molekylærbiologi applikationer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid til råhvid
Form Fast stof
Molekylvægt (g/mol) 1789.06
Opbevaringskrav -30° til -10 °C
Substratmængde 5 mg