Få mere at vide
MedChemExpress [Leu5]-Enkephalin
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.49% |
| CAS | 58822-25-6 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 555.62 g/mol |
| Produkttype | Natural Products |
| Mængde | 25 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 150 mg/mL (269.97 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (179.98 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Leu-enkephalin∣ Leucine enkephalin∣ Leucyl-enkephalin |