Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Letrozole
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18782634
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18782634 50 mg
18782614 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18782634 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4382/50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Potent, reversible non-steroidal aromatase inhibitor
Potent, reversible non-steroidal aromatase inhibitor (IC50 = 11.5 nM). Displays antitumor effects in several animal models. Suppresses the endogenous aromatase-induced proliferation of MCF-7 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112809-51-5
Molekylær formel C17H11N5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Letrozole
Mængde 50 mg
Formel vægt 285.3
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 285.31