Få mere at vide
Letrozole, Mikromol™
Artikelnummer. 18052760
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18052760 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18052760 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1143.000250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Letrozole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Letrozole
CAS 112809-51-5
Analyt- eller komponentnavne Letrozole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H11 N5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Letrozole
InChI formel InChI=1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
SMIL N#Cc1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C#N)n3cncn3
IUPAC navn 4-[(4-cyanophenyl)-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 285.3
Mængde 250 mg
Formel vægt 285.1014 g/mol