Få mere at vide
Letrozole, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Letrozole |
| CAS | 112809-51-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Letrozole |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C17 H11 N5 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Letrozole |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H |
| SMIL | N#Cc1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C#N)n3cncn3 |
| IUPAC navn | 4-[(4-cyanophenyl)-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzonitrile |
| Vis mere |