Få mere at vide
Letrozole, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325420
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30325420 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30325420 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14628500
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Letrozole
CAS 112809-51-5
Analyt- eller komponentnavne Letrozole
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C17 H11 N5
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Letrozole
InChI formel InChI=1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
SMIL N#Cc1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C#N)n3cncn3
IUPAC navn 4-[(4-cyanophenyl)-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 285.3
Mængde 50 mg
Formel vægt 285.1014 g/mol