Få mere at vide
Letrozole Diacid Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Letrozole Diacid Impurity |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13N3O4/c21-16(22)13-5-1-11(2-6-13)15(20-10-18-9-19-20)12-3-7-14(8-4-12)17(23)24/h1-10,15H,(H,21,22)(H,23,24) |
| Formel vægt | 323.0906 |