missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Letrozole Diacid Impurity, TRC

Artikelnummer. 30477304
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477304 10 mg
30483453 100 mg
30468523 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30477304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL33022010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1644566-39-1
Molekylær formel C17H13N3O4
Molekylvægt (g/mol) 323.3
Synonym Benzoic acid, 4,4'-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethylene)bis-, 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)bis[benzoic acid], 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzoic Acid, 4,4'-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethylene)bis-benzoic Acid
IUPAC navn 4-[(4-carboxyphenyl)-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzoic acid
SMIL OC(=O)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C(=O)O)n3cncn3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Letrozole Diacid Impurity
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H13N3O4/c21-16(22)13-5-1-11(2-6-13)15(20-10-18-9-19-20)12-3-7-14(8-4-12)17(23)24/h1-10,15H,(H,21,22)(H,23,24)
Formel vægt 323.0906
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.