Få mere at vide
Letrozole-d4 (major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Letrozole-d4 (major) |
| CAS | 1133712-96-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17D4H7N5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4,4’-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)bisbenzonitrile-d4, 4-[1-(4-Cyanophenyl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzonitrile-d4, CGS 20267-d4, Femara-d4, Lerozole-d4, Letrazole-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H/i1D,2D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(C(c2ccc(cc2)C#N)n3cncn3)c([2H])c([2H])c1C#N |
| IUPAC navn | 4-[(4-cyanophenyl)-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-2,3,5,6-tetradeuterio-benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.33 |
| Vis mere |