Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Letrozole |
| CAS | 112809-51-5 |
| Smeltepunkt | 185.0°C |
| Molekylær formel | C17H11N5 |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: very slightly soluble in ethanol, slightly soluble in methanol, soluble in acetonitrile |
| InChI nøgle | HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | N#CC1=CC=C(C=C1)C(N1C=NC=N1)C1=CC=C(C=C1)C#N |
| IUPAC navn | 4-[(4-cyanophenyl)(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.31 |
| Vis mere |