Få mere at vide
Letosteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Letosteine |
| CAS | 53943-88-7 |
| Molekylær formel | C10 H17 N O4 S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Thiazolidinecarboxylic acid, 2-[2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]ethyl]-, 2-[2-[(2-Ethoxy-2-oxoethyl)thio]ethyl]-4-thiazolidinecarboxylic acid, Letosteine, Viscotiol, Visoctiol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO4S2/c1-2-15-9(12)6-16-4-3-8-11-7(5-17-8)10(13)14/h7-8,11H,2-6H2,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | CCOC(=O)CSCCC1NC(CS1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanylethyl]-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.38 |
| Formel vægt | 279.0599 |