Få mere at vide
Letermovir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Letermovir |
| CAS | 917389-32-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C29 H28 F4 N4 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Letermovir, 4-Quinazolineacetic acid, 8-fluoro-3,4-dihydro-2-[4-(3-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-, (4S)-, (4S)-8-Fluoro-3,4-dihydro-2-[4-(3-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-quinazolineacetic acid, AIC 246, Letermovir, Prevymis |
| InChI formel | InChI=1S/C29H28F4N4O4/c1-40-20-6-3-5-19(16-20)35-11-13-36(14-12-35)28-34-27-21(7-4-8-22(27)30)23(17-26(38)39)37(28)24-15-18(29(31,32)33)9-10-25(24)41-2/h3-10,15-16,23H,11-14,17H2,1-2H3,(H,38,39)/t23-/m0/s1 |
| SMIL | COc1cccc(c1)N2CCN(CC2)C3=Nc4c(F)cccc4[C@H](CC(=O)O)N3c5cc(ccc5OC)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-[(4S)-8-fluoro-2-[4-(3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4H-quinazolin-4-yl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 572.551 |
| Vis mere |