Få mere at vide
Lestaurtinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lestaurtinib |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H21N3O4/c1-25-26(32,12-30)10-18(33-25)28-16-8-4-2-6-13(16)20-21-15(11-27-24(21)31)19-14-7-3-5-9-17(14)29(25)23(19)22(20)28/h2-9,18,30,32H,10-12H2,1H3,(H,27,31)/t18-,25+,26+/m1/s1 |
| Formel vægt | 439.1532 |