Få mere at vide
Lesinurad sodium, MedChemExpress
Beskrivelse
Lesinurad sodium is a URAT1 and OAT inhibitor, is determined to be a substrate for the kidney transporters OAT1 and OAT3 with Km values of 0.85 and 2 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lesinurad sodium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1151516-14-1 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H13BrN3NaO2S |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | RDEA-594 sodium |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 26 mg/mL (61.00 mM) |
| Vis mere |