missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lerociclib dihydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16474608
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16474608 10 mg
16470907 50 mg
16445456 100 mg
16427327 5 mg
16403166 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16474608 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112272A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Lerociclib dihydrochloride (G1T38 dihydrochloride) is a potent and selective inhibitor of CDK4/CDK6, with IC50s of 1 nM and 2 nM for CDK4/CyclinD1 and CDK6/CyclinD3, respectively.

Lerociclib dihydrochloride (G1T38 dihydrochloride) is a potent and selective inhibitor of CDK4/CDK6, with IC50s of 1 nM and 2 nM for CDK4/CyclinD1 and CDK6/CyclinD3, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lerociclib dihydrochloride
CAS 2097938-59-3
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H36Cl2N8O
Mængde 10 mg
Synonym G1T38 dihydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : 4 mg/mL (7.31 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NCC2(N3C1=CC4=CN=C(NC5=NC=C(N6CCN(C(C)C)CC6)C=C5)N=C43)CCCCC2.Cl.Cl
Molekylvægt (g/mol) 547.52
Formel vægt 547.52
Procent renhed 99.74%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.