Få mere at vide
Lercanidipine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17964306
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17964306 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17964306 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3441.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Lercanidipine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lercanidipine Hydrochloride
CAS 132866-11-6
Analyt- eller komponentnavne Lercanidipine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C36 H41 N3 O6 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-[2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl] 5-methyl ester, hydrochloride (1:1), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl methyl ester, monohydrochloride (9CI), Cardiovasc, Carmen, Corifeo, Lercadip, Lercan, Lercanidipine hydrochloride, Lercapin, Lercaton, Lerkamen, Lervasc, Lerzam, Lotensyl, R 75, Rec 15/2375, Renovia, Vasodip, Zandip, Zanicor
InChI formel InChI=1S/C36H41N3O6.ClH/c1-24-31(34(40)44-6)33(28-18-13-19-29(22-28)39(42)43)32(25(2)37-24)35(41)45-36(3,4)23-38(5)21-20-30(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27;/h7-19,22,30,33,37H,20-21,23H2,1-6H3;1H
SMIL Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)CN(C)CCC(c3ccccc3)c4ccccc4)C
IUPAC navn 5-O-[1-[3,3-diphenylpropyl(methyl)amino]-2-methylpropan-2-yl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 648.19
Mængde 250 mg
Formel vægt 647.2762 g/mol